Learn More
Ácido 2-(Dimetoxifosforil)acético, TRC
Código de producto. 30386879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386879 500 mg
30384754 100 mg
30380524 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479333500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34159-46-1
Fórmula molecular C4H9O5P
Peso molecular (g/mol) 168.09
SMILES COP(=O)(CC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethoxyphosphoryl)acetic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9O5P/c1-8-10(7,9-2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0188