Learn More
Éster 1-(1,1-dimetiletil) 4-etílico del ácido 2-[(dimetoxifosfinotioil)tio]butanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester |
| CAS | 290364-70-4 |
| Fórmula molecular | C12H23O6PS2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23O6PS2/c1-7-17-10(13)8-9(11(14)18-12(2,3)4)21-19(20,15-5)16-6/h9H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-terc-butil 4-O-etilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilbutanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0674 |