Learn More
2-(Dimetoximetil)-5-(metoximetil)furano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan |
| CAS | 110339-34-9 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c1-10-6-7-4-5-8(13-7)9(11-2)12-3/h4-5,9H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | COCc1oc(cc1)C(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetoximetil)-5-(metoximetil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 186.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.089 |