Learn More
Ácido 2-(diisopropilcarbanoil)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diisopropylcarbanoyl) phenylboronic acid |
| CAS | 103681-98-7 |
| Fórmula molecular | C13 H20 B N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BNO3/c1-9(2)15(10(3)4)13(16)11-7-5-6-8-12(11)14(17)18/h5-10,17-18H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [2-[di(propan-2-il)carbamoil]fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.154 |