Learn More
Clorhidrato de ácido xanteno-9-carboxílico de éster 2-diisopropilaminoetílico, TRC
Código de producto. 30371945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371945 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30371945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45542010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Fórmula molecular C22H27NO3.(HCl)
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
Nombre IUPAC 2-[di(propan-2-il)amino]etilo 9H-xanteno-9-carboxilato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 389.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1758