Learn More
Hidrato de clorhidrato de 2-(dihidroximetil)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahidro-[3,4'-bipiridina]-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dihydroxymethyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 400063-10-7 |
| Fórmula molecular | C12H7N3O2 . HCl . x (H2O) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Dihydroxymethyl)-6-Oxo-1,4,5,6-Tetrahydro-[3,4'-Bipyridine]-5-Carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7N3O2/c13-6-9-5-10(8-1-3-14-4-2-8)11(7-16)15-12(9)17/h1-5,7H,(H,15,17) |
| SMILES | O=CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 225.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0538 |