Learn More
2?-Dihidro Boceprevir-d9 (metabolito de boceprevir M28-d9+M31-d9 (mezcla de diastereómeros)), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-dihydro Boceprevir amide-tert-butyl-d9 |
| CAS | 1373318-85-4 |
| Fórmula molecular | C27 D9 H38 N5 O5 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | (1R,2S,5S)-N-[3-amino-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxy-3-oxopropyl]-3-[(2S)-2-[[[(1,1-dimethylethyl-d9)amino]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide, Boceprevir Metabolite M28-d9+M31-d9 (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H47N5O5/c1-25(2,3)20(30-24(37)31-26(4,5)6)23(36)32-13-15-17(27(15,7)8)18(32)22(35)29-16(19(33)21(28)34)12-14-10-9-11-14/h14-20,33H,9-13H2,1-8H3,(H2,28,34)(H,29,35)(H2,30,31,37)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+/m0/s1/i4D3,5D3,6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)N[C@@H](CC3CCC3)[C@@H](O)C(=O)N)C2(C)C)C(C)(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5S)-N-[(1S,2R)-3-amino-1-(ciclobutilmetil)-2-hidroxi-3-oxo-propil]-3-[(2S)-3,3-dimetil-2-[[2,2,2-trideuterio-1,1-bis(trideuteriometil)etil]carbamoilamino]butanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 530.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.4142 |