Learn More
2-[(difluorometil)sulfonil]piridina, TRC
Código de producto. 30382942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382942 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30382942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4461805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine
CAS 1219454-89-3
Fórmula molecular C6H5F2NO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
SMILES FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1
Nombre IUPAC 2-(difluorometilsulfonil)piridina
Peso molecular (g/mol) 193.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0009