Learn More
2-(Diafluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384046 1 g 1 g
11394046 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19165.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 243863-36-7 | Molecular Formula: C8H9F2NO | Molecular Weight: 173.163 g/mol
2-(Difluoromethoxy)benzylamine is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(difluorometoxi)benzclamina se utiliza como un intermedio farmacéutico. También se utiliza en la investigación química.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, agua y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243863-36-7
Fórmula molecular C8H9F2NO
Peso molecular (g/mol) 173.163
Número MDL MFCD00236229
Clave InChI GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-difluoromethoxy benzylamine, 2-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-difluoromethoxy phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-difluoromethoxy, 2-difluoromethoxy phenyl methylamine, acmc-20a5tk, 2-difluoromethoxy-benzylamine, 2-difluoromethoxy benzyl amine
PubChem CID 1514062
Nombre IUPAC [2-(difluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Índice de refracción 1.491
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.16
Porcentaje de pureza 97%