Learn More
Alcohol de 2-(difluorometoxi)bencilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410078 5 g 5 g
11400078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23665.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72768-94-6
Fórmula molecular C8H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00236226
Clave InChI JJAUYEZYAXAERE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-difluoromethoxy benzyl alcohol, 2-difluoromethoxy phenyl methanol, 2-difluoromethoxy-phenyl-methanol, 2-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, 2-difluoromethoxybenzyl alcohol, rarechem al bd 0278, attercop-chm at117237, benzenemethanol,2-difluoromethoxy
PubChem CID 2736992
Nombre IUPAC [2-(difluorometoxi)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza ≥97%