Learn More
2-(Dietilboril)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethylboryl)pyridine |
| CAS | 385804-67-1 |
| Fórmula molecular | C9 H14 B N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Diethyl(pyridin-2-yl)borane, 2-(1-Ethyl-1-borapropyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-7-5-6-8-11-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCB(CC)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | dietil(piridin-2-il)borano |
| Peso molecular (g/mol) | 147.025 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.122 |