Learn More
2-(Dietilazinoil)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida (óxido de lidocaína N2), Mikromol™
Código de producto. 18010540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010540 100 mg 100 miligramos
18091930 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18010540 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(Dietilazinoil)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida (óxido de lidocaína N2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
CAS 2903-45-9
Nombres de analitos o componentes Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC Óxido de 2-(2,6-dimetilanilino)-N,N-dietil-2-oxoetanamina
Peso molecular (g/mol) 250.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681 g/mol