Learn More
Hexanoato de 2-dietilaminoetilo, TRC
Código de producto. 30380161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380161 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30380161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44390550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Fórmula molecular C12 H25 N O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
Nombre IUPAC Hexanoato de 2-(dietilamino)etilo
Peso molecular (g/mol) 215.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1885