Learn More
Hexanoato de 2-dietilaminoetilo 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| CAS | 10369-83-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H25 N O2 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC |
| Mostrar más |