Learn More
Hexanoato de 2-dietilaminoetilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310555 1 mL 1 ml
1 options
Product Code. 30310555 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14169100AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Nombres de analitos o componentes 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H25 N O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
Nombre IUPAC Hexanoato de 2-(dietilamino)etilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 215.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,1885 g/mol