Learn More
2-dietilaminoetil 4-clorhidrato de aminobenzoato, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498087 50 g 50 g
11408097 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17485.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
A sodium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-05-8
Fórmula molecular C13H21ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 272.77
Número MDL MFCD00013000
Clave InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Punto de fusión 155°C to 157°C
Punto de ebullición 195°C to 196°C (17 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7757
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 4-aminobenzoato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.78
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoatehydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Diethylaminoethyl4-aminobenzoatehydrochloride