Learn More
2-Hidrocloruro de Dietilaminoetanol, TRC
Código de producto. 30387970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387970 100 mg
30372653 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14426-20-1
Fórmula molecular C6H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.65
Sinónimo (Diethylamino)ethanol Hydrochloride, Dehydasal, Perdilaton
SMILES Cl.CCN(CC)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethanol Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.092