Learn More
2-Dietilaminoetanol-d10 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30373215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373215 25 mg
30370121 100 mg
30386593 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30373215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44362225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092978-76-1
Fórmula molecular C6H6D10ClNO
Peso molecular (g/mol) 163.71
Sinónimo (Diethylamino)ethanol-d10 Hydrochloride, Dehydasal-d10 Hydrochloride, Perdilaton-d10 Hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1548