Learn More
2-(Dietilamino)-N,N-dietilacetamida, TRC
Código de producto. 30369866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369866 100 mg -
30380100 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27794-54-3
Fórmula molecular C10H22N2O
Peso molecular (g/mol) 186.29
Sinónimo N,N-Diethyl-2-(diethylamino)acetamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22N2O/c1-5-11(6-2)9-10(13)12(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1732