Learn More
2-(Dietilamino)-N-metiletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethylamino)-N-methylethylamine |
| CAS | 104-79-0 |
| Fórmula molecular | C7 H18 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-diethyl-N2-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCNC |
| Nombre IUPAC | N',N'-dietil-N-metiletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.231 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.147 |