Learn More
2-(Dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida clorhidrato, TRC
Código de producto. 30011656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011656 250 mg 250 miligramos
30138462 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443595250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1012864-23-1
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 270.8
Sinónimo 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1499
Porcentaje de pureza >95%