Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049753 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049753 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.130025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1012864-23-1
Nombres de analitos o componentes 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,5-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 270.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,1499 g/mol