Learn More
2-(Dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 17289-53-1 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Lidocaine BP Impurity I, Lidocaine 2,4-Dimethyl Analog |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 234.337 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.173 |