Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30388712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30388712 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30388712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 17289-54-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 270.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1499
Porcentaje de pureza >95