Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 17289-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP), Lidocaine Imp. I (EP), 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Lidocaine Impurity I as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)-N-(2,4-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato |
| Mostrar más |