Learn More
2-(Dietilamino)-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-7-8-11(3)12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1499 |
| Porcentaje de pureza | >95% |