Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida, Mikromol
Código de producto. 30461249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461249 4 x 25 mg 100 miligramos
30049404 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461249 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.1000254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(dietilamino)-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 857170-72-0
Nombres de analitos o componentes 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lidocaine Hydrochloride Imp. F (EP), Lidocaine Imp. F (EP), 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Lidocaine Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-7-8-11(3)12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cccc(C)c1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,3-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 270.8
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1499 g/mol