Learn More
Metioduro de 2-[(dietilamino)metil]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Diethylamino)methyl]indole Methiodide |
| CAS | 41979-43-5 |
| Fórmula molecular | C14H21IN2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-N-methyl-1H-indole-2-methanaminium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N2.HI/c1-4-16(3,5-2)11-13-10-12-8-6-7-9-14(12)15-13;/h6-10,15H,4-5,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC[N+](C)(CC)Cc1cc2ccccc2[nH]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 344.23 |