Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etilo 4-amino-3-hidroxibenzoato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-amino-3-hidroxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride |
| CAS | 860693-48-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3.ClH/c1-3-15(4-2)7-8-18-13(17)10-5-6-11(14)12(16)9-10;/h5-6,9,16H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-hidroxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |