Learn More
2-(Dietilamino)etil 4-amino-3-butoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30385783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385783 10 mg -
30385275 50 mg -
30381666 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD68062010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-43-4
Fórmula molecular C17H28N2O3
Peso molecular (g/mol) 308.42
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-Diethylaminoethyl 4-amino-3-butoxybenzoate, 3-Butoxy-4-aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, Benoxinate, Conjucain, Dorsacain, Novesinol, Oxybucaine, Oxybuprocaine, Prescaina
SMILES CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28N2O3/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.21