Learn More
2-(Dietilamino)etil 4-(2-Hidroxibenzamido)benzoato, TRC
Código de producto. 30376508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376508 10 mg
30388128 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44356010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1007652-84-7
Fórmula molecular C20H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 356.42
Sinónimo 2-(Diethylamino)ethyl Ester 4-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]benzoic Acid, Procaine Impurity, N-Desmethyl O-Desoctyl Otilonium
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736