Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etilo 3-amino-4-(2-(dietilamino)etoxi)benzoato, TRC
Código de producto. 30366255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366255 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30366255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD367020100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride
CAS 2518227-82-0
Fórmula molecular C19H33N3O3 • (HCl)
Cantidad 100 mg
Sinónimo Proparacaine Hydrochloride Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H
SMILES NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(dietilamino)etilo 3-amino-4-(2-(dietilamino)etoxi)benzoato
Peso molecular (g/mol) 387.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.23