Learn More
2-(Dietilamino)etanol, Mikromol
Código de producto. 30464239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30464239 100 mg
1 options
Código de producto. 30464239 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3771.040100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(Dietilamino)etanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)ethanol
CAS 100-37-8
Nombres de analitos o componentes 2-(Diethylamino)ethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCN(CC)CCO
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etanol
Peso molecular (g/mol) 117.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 117,1154 g/mol