Learn More
2-(Dietilamino)etanol, 99 %
Código de producto. 11457737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457737 5000 mL 5000 ml
11447737 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11457737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16274.0J
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diethylethanolamine can be used as a precursor chemical to procaine. It is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines by neutralizing carbonic acid and scavenging oxygen. it is used for the synthesis of drugs in the pharmaceutical industry and as a catalyst for the synthesis of polymers in the chemical industry. It is also used as a pH stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la dietiletanolamina se puede utilizar como precursor químico de la procaína. Se utiliza como inhibidor de la corrosión en las líneas de vapor y condensado mediante la neutralización del ácido carbónico y la depuración del oxígeno. Se utiliza para la síntesis de fármacos en la industria farmacéutica y como catalizador para la síntesis de polímeros en la industria química. También se utiliza como estabilizador de pH.
Solubilidad
es miscible en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Aléjese de la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, cinc, hierro. No almacenar cerca de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-37-8
Fórmula molecular C6H15NO
Número MDL MFCD00002850
Clave InChI BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etanol
SMILES CCN(CC)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diethylamino)ethanol
Punto de fusión -70°C
pH 11.5
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2CH2OH
Cantidad 5000 mL
Número UN UN2686
Beilstein 741863
Índice Merck 14,3112
Peso molecular (g/mol) 117.192
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 99%