Learn More
2-dietoxifosforil-2-fenetil-pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Diethoxyphosphoryl-2-phenethyl-pyrrolidine |
| CAS | 434941-00-1 |
| Fórmula molecular | C16H26NO3P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [2-(2-Phenylethyl)-2-pyrrolidinyl]phosphonic Acid Diethyl Ester, Diethyl (2-Phenethyl-pyrrolidin-2-yl)phosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26NO3P/c1-3-19-21(18,20-4-2)16(12-8-14-17-16)13-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,17H,3-4,8,11-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C1(CCc2ccccc2)CCCN1 |
| Nombre IUPAC | 2-dietoxifosforil-2-(2-feniletil)pirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 311.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.165 |