Learn More
2-(Dietoxifosforil)-2-fenetil-3,4-dihidro-2H-pirrol 1-Óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethoxyphosphoryl)-2-phenethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1- |
| CAS | 436099-08-0 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N O4 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24NO4P/c1-3-20-22(19,21-4-2)16(12-8-14-17(16)18)13-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,14H,3-4,8,11-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C1(CCc2ccccc2)CCC=[N+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-dietoxifosforil-1-óxido-2-(2-feniletil)-3,4-dihidropirrol-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 325.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1443 |