Learn More
2-(Diciclohexilfosfino)bifenilo, TRC
Código de producto. 30372646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD439373100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
CAS 247940-06-3
Fórmula molecular C24H31P
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3c4ccccc4
Nombre IUPAC diciclohexil-(2-fenilfenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 350.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2163