Learn More
2-(Diciclohexilfosfino)-2',6'-di-isopropoxi-1,1'-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-di-isopropoxy-1,1'-biphenyl |
| CAS | 787618-22-8 |
| Fórmula molecular | C30H43O2P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | [2',6'-bis(1-Methylethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-yl]dicyclohexyl-phosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-isopropoxybiphenyl, RuPhos |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
| Nombre IUPAC | diciclohexil-[2-[2,6-di(propan-2-iloxi)fenil]fenil]fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 466.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.3001 |