Learn More
2-(Dibutilamino)-1-(2,7-dicloro-9H-fluoren-4-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dibutylamino)-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanol |
| CAS | 69759-61-1 |
| Fórmula molecular | C23 H29 Cl2 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,7-Dichloro-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29Cl2NO/c1-3-5-9-26(10-6-4-2)15-22(27)21-14-19(25)13-17-11-16-12-18(24)7-8-20(16)23(17)21/h7-8,12-14,22,27H,3-6,9-11,15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2Cc3cc(Cl)ccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 2-(dibutilamino)-1-(2,7-dicloro-9H-fluoren-4-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 406.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.1626 |