Learn More
2-Dibromometil-benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30383313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383313 500 mg -
30374444 100 mg -
30380610 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 655-63-0
Fórmula molecular C8H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 274.94
Sinónimo alpha,alpha-Dibromo-o-tolunitrile
SMILES BrC(Br)c1ccccc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dibromomethyl-benzonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Br2N/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.8789