Learn More
Ácido 2-Dibenziloxifosfanilacético, TRC
Código de producto. 30380863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380863 500 mg
30379010 100 mg
30376075 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD533933500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53243-58-6
Fórmula molecular C16H17O5P
Peso molecular (g/mol) 320.28
Nombre IUPAC Ácido 2-bis(fenilmetoxi)fosforilacético
SMILES OC(=O)CP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dibenzyloxyphosphanylacetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17O5P/c17-16(18)13-22(19,20-11-14-7-3-1-4-8-14)21-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0814