Learn More
2-(Dibenzilamino)-3',4'-dihidroxi-acetofenona, TRC
Código de producto. 30133283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133283 100 mg 100 miligramos
30134194 25 mg 25 miligramos
17971185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13062-58-3
Fórmula molecular C22H21NO3
Peso molecular (g/mol) 347.41
Sinónimo N,N-Dibenzylarterenone, 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-ethanone;
Nombre IUPAC 2-(dibenzilamino)-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona
SMILES OC1=C(O)C=CC(C(CN(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dibenzylamino)-3',4'-dihydroxy-acetophenone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21NO3/c24-20-12-11-19(13-21(20)25)22(26)16-23(14-17-7-3-1-4-8-17)15-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,24-25H,14-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1521