Learn More
2-(Dibencilamino)-1-(4-fluorofenil)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 211242-52-3 |
| Fórmula molecular | C23H24FNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone |
| SMILES | CC(C(O)c1ccc(F)cc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 349.44 |