Learn More
Cloruro de 2-diazo-1-naftol-5-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 3770-97-6 |
| Fórmula molecular | C10H5ClN2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5ClN2O3S/c11-17(15,16)9-3-1-2-7-6(9)4-5-8(13-12)10(7)14/h1-5H |
| SMILES | Cl[S](=O)(=O)c1cccc2C(=O)C(C=Cc12)=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 6-diazo-5-oxonaftaleno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 268.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.9709 |