Learn More
Diclorhidrato de carbamimidotioato de [2-[(diaminometilideno)amino]tiazol-4-il]metilo, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de carbamimidotioato de [2-[(diaminometilideno)amino]tiazol-4-il]metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| CAS | 88046-01-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl)methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H10 N6 S2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP), Carbamimidothioic acid, [2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl ester, dihydrochloride (9CI), [2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl Carbamimidothioate Hydrochloride, S-(2-Guanidino-4-thiazolyl)methylisothiourea Dihydrochloride, Famotidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Famotidine Impurity H as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N6S2.2ClH/c7-4(8)12-6-11-3(2-14-6)1-13-5(9)10;;/h2H,1H2,(H3,9,10)(H4,7,8,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC(=N)Nc1nc(CSC(=N)N)cs1 |
| Nombre IUPAC | (2-carbamimidamido-1,3-tiazol-4-il)metil carbamimidotioato; diclorhidrato |
| Mostrar más |