Learn More
2-(Di-tert-butilfosfino)bifenilo, TRC
Código de producto. 30382563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382563 1 g
30381836 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4937651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224311-51-7
Fórmula molecular C20H27P
Peso molecular (g/mol) 298.4
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-ylbis(1,1-dimethylethyl)phosphine, (Biphenyl-2-yl)bis(tert-butyl)phosphine, ([1,1'-Biphenyl]-2-yl)di(tert-butyl)phosphine, 2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1'-biphenyl, 2-Biphenylyl-di-tert-butylphosphine, Di(tert-butyl)(1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Di(tert-butyl)(2-phenylphenyl)phosphine, Di-tert-butyl-o-biphenylphosphine, JohnPhos
SMILES CC(C)(C)P(c1ccccc1c2ccccc2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.185