Learn More
2-(Di-terc-butilfosfino)-1,1'-binaftil 98% TrixiePhos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1'-binaphthyl |
| CAS | 255836-67-0 |
| Fórmula molecular | C29 H35 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Binaphthalen]-2-ylbis(1,1-dimethylethyl)phosphine, TrixiePhos |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25-,26+,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC#C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (8R,11R,13S,14S,17R)-11-[4-(dimetilamino)fenil]-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-inil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 429.594 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.267 |