Learn More
2-(Di-p-tolilfosfino)benzaldehído, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10785452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
10785452 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10785452
Marca: Thermo Scientific Acros 435155000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Di-p-Tolylphosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-03-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 110.5°C
Color Amarillo
Análisis elemental 76.05 to 82.40% C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C21H19OP
Número MDL MFCD15143661
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde, 2-bis 4-methylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20aon9, 2-bis 4-methylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-di-p-tolylphosphino benzaldehyde,min
Clave InChI IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=CC=C3C=O
Nombre IUPAC 2-bis(4-metilfenil)fosfanilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 318.35
PubChem CID 71310894
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.