Learn More
2-[Di(metiltio)metilideno] malononitrilo, TRC
Código de producto. 30371501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371501 5 g
30388232 1 g
30383790 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4620805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5147-80-8
Fórmula molecular C6H6N2S2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Nombre IUPAC 2-[bis(metilsulfanil)metilideno]propanodinitrilo
SMILES CSC(=C(C#N)C#N)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9972