Learn More
2-[Di(metiltio)metilideno]malononitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601103 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10190822 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
11306865 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10601103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD00793DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5147-80-8
Fórmula molecular C6H6N2S2
Peso molecular (g/mol) 170.248
Número MDL MFCD00052730
Clave InChI FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
Nombre IUPAC 2-[bis(metilsulfanil)metilideno]propanodinitrilo
SMILES CSC(=C(C#N)C#N)SC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CN)2C=C(SCH3)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.26
Porcentaje de pureza 97%